AB3572P
Anti-Organic Anion Transporting Polypeptide 2 Antibody, CT, intracellular
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
oatp2, OATP-B1, Brain digoxin carrier protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Slco1A4(170698)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA: 0.5-1.0 μg/mL using 1 μg/mL control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2