AB4336
Anti-SCA-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Lymphocyte antigen 6A-2/6E-1, Ly-6A.2/Ly-6E.1, T-cell-activating protein, Stem cell antigen 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Ly6A(110454)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Stem Cell Research
Hematopoietic Stem Cells
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected SCA-1 in 10 µg of mouse lung tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse lung tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1