Documentos Principais
CLS401654
Corning® Cap Fitting with 2 Stainless Steel Tubing Ports
diam. ~45 mm, polypropylene
Sinônimo(s):
Stoppers
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
polypropylene
screw top orange cap
fabricante/nome comercial
Corning 401654
Diâmetro
~45 mm
conector
GL 45 thread
Características e benefícios
  • 45mm polypropylene cap
  • Two 15.24cm stainless steel tubes
  • Autoclavable
  • Fits Corning glass and plastic vessels with GL45mm threads
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)