Documentos Principais
CLS16885030
Pyrex® low form weighing bottle with short length external ST joints
capacity 36 mL, joint: ST/NS 55/12
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Junta
joint: ST/NS55/12
fabricante/nome comercial
Corning 1688-5030
D.E. × A
50 mm × 30 mm
capacidade
36 mL
Informações legais
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)