CLS16825030
Pyrex® weighing bottle, low form with short length ST joints
capacity 35 mL, joint: ST/NS 50/12
Sinônimo(s):
bottle, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
Junta
joint: ST/NS50/12
Características
cap
embalagem
pack of 2 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1682-5030
D.E. × A
50 mm × 30 mm
diâm. do gargalo da garrafa
~82 mm
capacidade
35 mL
peso
53 g
Descrição geral
Low form bottle with a ST joint style opening that accepts a closed bottom hollow Pennyhead style stopper.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)