CLS1500250
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL, stopper joint: 19
Sinônimo(s):
bottle, media bottle, pyrex bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
Junta
joint: stopper19
Características
cap
embalagem
pack of 1 ea
case of 36 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1500-250
diâm. do gargalo da garrafa
~31 mm
capacidade
250 mL
diâmetro × A
70 mm × 131.5 mm
conector
45
Descrição geral
Características e benefícios
- Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper is made of Type I Class A - Low-Expansion Borosilicate Glass.
- Can withstand repeated standard autoclave cycles of 121°C at 15 psi for 15 minutes.
- Capacity - 250 mL.
- Product Dimensions -72 mm OD x 132 mm High (w/o Stopper).
- Devoid of animal origin materials.
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)