CLS1500500
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 500 mL, stopper joint: 24
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
Junta
joint: stopper24
Características
cap
embalagem
pack of 1 ea
case of 24 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1500-500
diâm. do gargalo da garrafa
~35.5 mm
capacidade
500 mL
diâmetro × A
86 mm × 163.5 mm
Descrição geral
These Pyrex narrow mouth reagent storage bottles have sturdy ground necks with standard taper stoppers.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)