Documentos Principais
CLS15002L
Corning® narrow mouth reagent bottle with Pyrex® ST stopper
capacity 2000 mL, stopper joint: 29
Sinônimo(s):
glass bottle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiais
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
Junta
joint: stopper29
Características
cap
fabricante/nome comercial
Corning 1500-2L
capacidade
2000 mL
diâmetro × A
133 mm × 248 mm
Descrição geral
These Pyrex narrow mouth reagent storage bottles have sturdy ground necks with standard taper stoppers.
Informações legais
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)