CLS61500500
PYREXPLUS® narrow-mouth reagent bottle, with Pyrex® ST stopper, protective coating
capacity 500 mL
Sinônimo(s):
Corning® 61500
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
tamanho da tampa
24
Características
autoclavable
cap
embalagem
pack of 1 ea
case of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 61500-500
diâm. do gargalo da garrafa
~35.5 mm
capacidade
500 mL
diâmetro × A
86 mm × 163.5 mm
conector
45
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS61500500-6EA | 4061831675153 |
CLS61500500-1EA |