CLS16864050
Corning® weighing bottle
diam. × H 40 mm × 50 mm
Sinônimo(s):
storage vessel
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
wide-mouth bottle
Características
cap
embalagem
case of 12 ea
pack of 6 ea
fabricante/nome comercial
Corning 1686-4050
diâm. do gargalo da garrafa
~46 mm
capacidade
45 mL
diâmetro × A
40 mm × 50 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)