BR708470
BRAND® EASYCAL™ micro-weighing container
Sinônimo(s):
Accessories, Calibration Software, EASYCAL
About This Item
Código UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.71
Produtos recomendados
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
BRAND 708470
Descrição geral
Pipettes < 50 μL can be surprisingly easy to calibrate using EASYCAL™ software and the new micro-weighing container. Includes 10 filters and 3 cover caps. For use with EASYCAL™ Calibration software (CD-ROM) .
Informações legais
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
EASYCAL is a trademark of BRAND GMBH + CO KG
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)