Documentos Principais
AB3503-I
Sigma-Aldrich
Anti-PDX-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Pancreas/duodenum homeobox protein 1, PDX-1, Glucose-sensitive factor, GSF, Insulin promoter factor 1, IPF-1, Insulin upstream factor 1, IUF-1, Islet/duodenum homeobox-1, IDX-1, Somatostatin-transactivating factor 1, STF-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PDX1(3651)
Descrição geral
Pancreatic and duodenal homeobox 1, also known as PDX1, and Insulin promoter factor 1 is a human gene. This islet-specific protein activates transcription of the insulin andsomatostatin genes. It is a key regulator of islet peptide hormone expressionn and also plays an essential role in pancreatic development. Mutations in this gene may be involved in several disorders of the pancreas or in diabetes mellitus.
Especificidade
Recognizes PDX-1
Imunogênio
KLH-conjugated linear peptide corresponding to region amino acids 90-120 of human PDX-1.
Aplicação
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected pdx-1 in the islets of Langerhans of human and mouse pancreas.
This Anti-PDX-1 Antibody is validated for use in Western Blotting and Immunohistochemistry for the detection of PDX-1.
Qualidade
Evaluated by Western Blotting in mouse pancreatic beta cell tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:4,000 dilution of this antibody detected PDX-1 in mouse pancreatic beta cell tissue lysate.
Descrição-alvo
~38 kDa observed
Outras notas
Concentration: Please refer to lot specific datasheet.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1