AB3468
Anti-Heat Shock Protein 90β Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
HSP84
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... Hsp90Aa1(15519)
rat ... Hsp90Aa1(299331)
Especificidade
CELLULAR LOCALIZATION: Nuclear and Cytoplasmic.
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry (frozen and formalin/paraffin): 5-10 μg/mL. Staining of formalin fixed tissue sections requires boiling the tissue sections in 10mM citrate buffer, pH 6.0 for 10-20 minutes followed by cooling at room temperature for 20 minutes.
Immunocytochemistry
Immunoprecpitation: 10 μg/mg of protein lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Protein Trafficking
Chaperones
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
POSITIVE CONTROL: MAD109 cells or breast carcinoma.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2