07-2174
Anti-Heat Shock Protein 90α Antibody
from rabbit
Sinônimo(s):
heat shock protein 90kDa alpha (cytosolic), class A member 1, Renal carcinoma antigen NY-REN-38, heat shock 90kD protein 1, alpha, heat shock 90kD protein, alpha-like 4, heat shock 90kDa protein 1, alpha, heat shock protein HSP 90-alpha, Heat shock 86 kD
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, rat, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
dog ... Hsp90Aa1(480438)
human ... HSP90AA1(3320)
mouse ... Hsp90Aa1(15519)
rat ... Hsp90Aa1(299331)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Protein Trafficking
Chaperones
Immunohistochemistry Analysis: 1:100 dilution from a previous lot detected Heat Shock Protein 90α in human prostate adenocarcinoma tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous ot detected Heat Shock Protein 90α in A431 cells.
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg from a previous lot immunoprecipitated Heat Shock Protein 90A from HeLa cell lysate.
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.0625 µg/mL of this antibody detected Heat Shock Protein 90α on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1