AB3282
Anti-Glutathione-S-Transferase Antibody, S. japonicum form
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
GST-tag
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Schistosoma japonicum, vertebrates
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GSTP1(2950)
Especificidade
The anti GST antibody reacts specifically with the glutathione S-transferase moiety of GST fusion proteins as expressed in E.coli by the pGEX (1) vectors and in yeast by the pYEX(TM) vectors (2).
(1)The pGEX expression vector system is a plasmid and purification system which, in most cases, results in the fusion protein being soluble in aqueous solutions for extraction and purification from crude bacterial lysates. This expression vector system enables the protein glutathione S-transferase (GST) to be produced in fusion with the protein of interest so as to bind with high affinity to a glutathione affinity column. The GST-protein complex can then be easily purified by elution from the column with reduced glutathione. The pGEX vectors are available as the GST System from Pharmacia Biotech.
(2) pYEX is a yeast GST expression vector supplied by AMRAD biotech of Australia.
Imunogênio
Aplicação
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2