Documentos Principais
AB3006
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiCREB
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
CREB-1, cAMP-response Element-binding Protein-1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CREB1(1385)
Descrição geral
CREB é um fator de transcrição beta ZIP que ativa genes-alvo por meio de elementos de resposta ao cAMP. O CREB consegue mediar sinais de diversos estímulos fisiológicos, resultando na regulação de uma ampla gama de respostas celulares. Embora o CREB seja expresso em diversos tecidos, ele tem uma função regulatória importante no sistema nervoso. Acredita-se que o CREB desempenhe um papel fundamental na promoção da sobrevivência neuronal, proliferação de precursores, formação de projeções de neuritos e diferenciação neuronal em determinadas populações neuronais. Além disso, a sinalização pelo CREB está envolvida no aprendizado e memória em diversos organismos. O CREB é capaz de ativar seletivamente diversos genes downstream por meio de interações com diferentes parceiros de dimerização. O CREB é ativado por fosforilação em Ser133 por várias vias de sinalização, incluindo sinalização de Erk, Ca2+ e estresse. Algumas das quinases envolvidas na fosforilação de CREB em Ser133 são p90RSK, MSK, CaMKIV e MAPKAPK-2.
Especificidade
Proteína-1 de ligação ao elemento responsivo ao AMP cíclico humano (CREB-1, p43). Em western blot, ele apresenta uma banda principal em 46 kDa quando avaliado em comparação com um lisado de 1 × 106 células Raji B. Podem ser observadas bandas secundárias em 75 kDa e 43 kDa. Reatividade parcial à proteína CREM-1. Pode reagir de forma inespecífica com outras proteínas.
Imunogênio
Peptídeo CREB-1 (p43) correspondente à terminação N (aa 5-45) da proteína humana conjugada com KLH.
Aplicação
Immunoblotting
Imunoprecipitação
ELISA
Ensaio de super desvio de mobilidade eletroforética (supershift): 0,5 a 1,0 μl por ensaio.
As diluições ideais devem ser determinadas pelo usuário final.
Use anticorpo anti-CREB (anticorpo policlonal de coelho) validado em ELISA, EMSA, IP, WB para detectar CREB, também conhecido como CREB-1, proteína-1 de ligação ao elemento de resposta ao cAMP.
Ligação
Substitui: 04-218
forma física
Formato: Purificado
Imunoglobulina purificada. Líquida (esterilizada por filtração) em 0,02 M de tampão fosfato de potássio contendo 0,15 M de cloreto de sódio, pH 7,2 com 0,01% de azida sódica.
Armazenamento e estabilidade
Mantenha congelado a –20 °C em alíquotas não diluídas por até seis meses. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Transcriptional regulation of mouse TREM-1 gene in RAW264.7 macrophage-like cells.
Hiroshi Hosoda,Hiroshi Tamura,Satoshi Kida,Isao Nagaoka
Life Sciences null
Maike Stegen et al.
PloS one, 16(2), e0247087-e0247087 (2021-02-19)
G protein-coupled receptor kinase 6 (GRK6) is part of the G protein-coupled receptor kinase family, whose members act as key regulators of seven-transmembrane receptor signalling. GRK6 seems to play a role in regulation of inflammatory processes, but mechanisms of transcriptional
TANK-binding kinase 1 (TBK1) controls cell survival through PAI-2/serpinB2 and transglutaminase 2.
Delhase, M; Kim, SY; Lee, H; Naiki-Ito, A; Chen, Y; Ahn, ER; Murata, K; Kim, SJ; Lautsch et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Ling-Ling Teng et al.
PLoS biology, 17(3), e2007097-e2007097 (2019-03-19)
Dietary restriction (DR; sometimes called calorie restriction) has profound beneficial effects on physiological, psychological, and behavioral outcomes in animals and in humans. We have explored the molecular mechanism of DR-induced memory enhancement and demonstrate that dietary tryptophan-a precursor amino acid
Jonathan Aryeh Sobel et al.
PLoS biology, 15(4), e2001069-e2001069 (2017-04-18)
Many organisms exhibit temporal rhythms in gene expression that propel diurnal cycles in physiology. In the liver of mammals, these rhythms are controlled by transcription-translation feedback loops of the core circadian clock and by feeding-fasting cycles. To better understand the