AB2255
Anti-GABA B Receptor R2 Antibody
serum, from guinea pig
Sinônimo(s):
G protein-coupled receptor 51, G-protein coupled receptor 51, GABA-B receptor 2, gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 2, gamma-aminobutyric acid B receptor, 2, GABA-B-R2, GABA(B)R2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
guinea pig
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rhesus macaque, rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GABBR2(9568)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected GABA-B-R2 in Purkinje cells in rat mid-brain region.
Descrição-alvo
Ligação
Nota de análise
Purkinje cells in rat mid-brain region
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1