AB1511
Anti-Glutamate Decarboxylase 65 & 67 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinônimo(s):
65 kDa glutamic acid decarboxylase, Glutamate decarboxylase 65 kDa isoform, Glutamate decarboxylase-2 (pancreas), glutamate decarboxylase 2, glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and brain,65kD), glutamate decarboxylase 2 (pancreatic islets and br
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, feline, rat, human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GAD2(2572)
Descrição geral
Especificidade
Western blot reveals a doublet at approximately 65/68 kDa.
Immunohistochemical staining can be abolished by preincubation with 1-10 μg peptide (Catalog Number AG252) per mL of diluted antibody.
Imunogênio
Aplicação
1:200-1:5,000 dilution of a previous lot was used in immunohistochemistry (overnight PAP or ABC). Several fixative solutions may be used. Aldehyde-combination fixatives (i.e. those containing formaldehyde and glutaraldehyde) usually give satisfactory results. Bouin and Susa fixatives containing 0.1-0.2% glutaraldehyde have been used satisfactorily. Also reactive on paraffin embedded tissue. Protease digestion is not required.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neuronal & Glial Markers
Qualidade
Western Blot Analysis:
1:500 dilution of this antibody detected GAD 65&67 on 10 μg of mouse brain lysates.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon first thaw, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
Whole rat brain lysate, mouse brain cell extract.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1