Documentos Principais
96221000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 1000
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Parâmetros
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
1 m (3.3 ft)
área
3.8 cm2 , cross-sectional
A do leito
750-1000 mm
volume do leito
0.285-0.380 L
Diâmetro
2.2 cm (0.9 in.)