Documentos Principais
96441000
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 44 x 1000
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
linha de produto
Vantage
Nível de qualidade
Parâmetros
2-40 °C operating temperature
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
1000 mm
área
15.2 cm2 , cross-sectional
A do leito
750-1000 mm
volume do leito
1140-1520 mL
Diâmetro
44-44.1 mm
Informações legais
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany