Documentos Principais
96100050
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
fabricante/nome comercial
Vantage
Nível de qualidade
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
24.9 cm (9.8 in.)
Diâmetro
3.2 cm (1.3 in.)