Documentos Principais
96100006
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
fabricante/nome comercial
Vantage
técnica(s)
protein purification: suitable
Diâmetro
1.1 cm (0.4 in.)