Documentos Principais
96100500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 500
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
linha de produto
Vantage
Nível de qualidade
Parâmetros
temp. range at 2-40 °C
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
50 cm (19.7 in.)