Documentos Principais
96100250
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 11 x 250
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
linha de produto
Vantage
Nível de qualidade
Parâmetros
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
250 mm
área
1 cm2 , cross-sectional
A do leito
0-250 mm
volume do leito
0-25 mL
Diâmetro
11.5-11.6 mm
Informações legais
VANTAGE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany