Documentos Principais
96100041
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
fabricante/nome comercial
Vantage
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
24.9 cm (9.8 in.)
Diâmetro
1.1 cm (0.4 in.)