Documentos Principais
96160250
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 16 x 250
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
linha de produto
Vantage
Parâmetros
operating temperature at 2-40 °C
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. pressure (100 psid)
técnica(s)
protein purification: suitable
Comprimento
250 mm