Documentos Principais
96100010
Millipore
Vantage L Column Tube Extension Kit
About This Item
Código UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
fabricante/nome comercial
Vantage
técnica(s)
protein purification: suitable
Diâmetro
4.4 cm (1.7 in.)