869008-M
Growth Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade
Growth Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, CAS 12629-01-5, is a single chain polypeptide hormone essential for growth of all tissues and plays a role in fat mobilization.
Sinônimo(s):
Growth Hormone, Human Pituitary, Iodination Grade, hGH, Somatotropin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 8716
Ensaio
≥97% (weight)
Formulário
lyophilized solid
atividade específica
≥3.5 IU/mg (WHO 1st IRP)
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤0.05% hFSH, hPRL, hLH, hTSH
pI
4.9
solubilidade
0.01 M sodium bicarbonate: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Brook, C.G.D., et al. 1988. J.Endocrinol.119, 179.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3