Documentos Principais
8.57010
Sigma-Aldrich
Cleavage Reagent for DNA Synthesis
20% DEA in MeCN, Novabiochem®
Sinônimo(s):
20% DEA in MeCN (v/v), Novabiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
adequação da reação
reaction type: Aminolysis
reagent type: Lewis base
Descrição geral
Pre-mixed ready-to-use Oxidizer Reagent
  • 857010.0500: Compatible with Cytiva ÄKTA DNA Synthesisers. Stand alone from Instrument (GL-45 Neck Finish)
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
36.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
2.2 °C