8.52219
Fmoc-PABA-OH
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-PABA-OH, N-α-Fmoc-p-aminobenzoic acid,Fmoc-4-Abz-OH
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
pf
277 °C (decomposes)
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
aromatic amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(c4ccc(cc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H17NO4/c24-21(25)14-9-11-15(12-10-14)23-22(26)27-13-20-18-7-3-1-5-16(18)17-6-2-4-8-19(17)20/h1-12,20H,13H2,(H,23,26)(H,24,25)
chave InChI
VGSYYBSAOANSLR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (DC (018A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3