Key Documents
8.45017
Sigma-Aldrich
N-Ethyldiisopropylamine
Msynthplus
Sinônimo(s):
N-Ethyldiisopropylamine, N,N-Diisopropylethylamine
About This Item
Fórmula linear:
[(CH3)2CH]2NCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
129.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
230-392-0
pressão de vapor
14 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
240 °C
potência
200-500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
0.7-6.3 % (v/v)
pH
12.3 (20 °C in H2O, as an emulsion)
kinematic viscosity
0.88 cSt(20 °C)
pb
127 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 9.5 °C
densidade
0.76 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
chave InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Colour (visual): colourless to yellowish
Appearance (visual): clear
Assay (GC, area%): ≥ 99.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.755 - 0.758
Water (K. F.): ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
1,1,1-Trichloroethane (HS-GC): lot specific result
Benzene (HS-GC): lot specific result
1,1-Dichlorethene: not measurable
Carbon tetrachloride: not measurable
1,2-Dichlorethane: not measurable
Informações legais
MSYNTH is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
9.5 °C