03439
N-Ethyldiisopropylamine solution
suitable for peptide synthesis, ~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
Sinônimo(s):
N,N-Diisopropylethylamine, DIPEA, Hünig’s base
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
concentração
~2 M in 1-methyl-2-pyrrolidinone
Impurezas
≤0.2% water (KFT)
índice de refração
n20/D 1.454
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
CCN(C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C8H19N/c1-6-9(7(2)3)8(4)5/h7-8H,6H2,1-5H3
chave InChI
JGFZNNIVVJXRND-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
73.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
23 °C
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?