Documentos Principais
8.41822
Sigma-Aldrich
4-Chloro-α-methylstyrene
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Chloro-α-methylstyrene, 4-Isopropenylchlorobenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9Cl
Número CAS:
Peso molecular:
152.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
216-984-1
Ensaio
≥96.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de transição
flash point 73 °C
densidade
1.072 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H9Cl/c1-7(2)8-3-5-9(10)6-4-8/h3-6H,1H2,2H3
chave InChI
WQDGTJOEMPEHHL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.070 - 1.074
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°C)
73 °C - closed cup