Documentos Principais
8.41467
Sigma-Aldrich
2-Bromoterephthalic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Bromoterephthalic acid, 2-Bromo-1,4-benzenedicarboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5BrO4
Número CAS:
Peso molecular:
245.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
209-572-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (HPLC)
Formulário
solid
pf
>300 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1c(ccc(c1)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C8H5BrO4/c9-6-3-4(7(10)11)1-2-5(6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
QPBGNSFASPVGTP-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3