Documentos Principais
8.15106
Sigma-Aldrich
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Amino-4,6-dichlorobenzoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5Cl2NO2
Número CAS:
Peso molecular:
206.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pH
2.3 (20 °C in H2O)
solubilidade
1.25 g/L
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(c(cc(c1)Cl)N)C(=O)O
InChI
1S/C7H5Cl2NO2/c8-3-1-4(9)6(7(11)12)5(10)2-3/h1-2H,10H2,(H,11,12)
chave InChI
VNOYJBSEORILIE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3