Documentos Principais
8.41410
Sigma-Aldrich
4-Hydroxybenzhydrazide
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxybenzhydrazide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H8N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
152.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352127
Número do índice EC:
226-326-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
powder
pf
266-269 °C (decomposition)
solubilidade
26.5 g/L
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
N(N)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C7H8N2O2/c8-9-7(11)5-1-3-6(10)4-2-5/h1-4,10H,8H2,(H,9,11)
chave InChI
ZMZGIVVRBMFZSG-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3