Key Documents
8.41378
Sigma-Aldrich
α-Benzoin oxime
for synthesis
Sinônimo(s):
α-Benzoin oxime, Cuprone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H13NO2
Número CAS:
Peso molecular:
227.26
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352126
Número do índice EC:
207-127-2
forma
powder
pf
153-154 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H13NO2/c16-14(12-9-5-2-6-10-12)13(15-17)11-7-3-1-4-8-11/h1-10,14,16-17H/b15-13+
chave InChI
WAKHLWOJMHVUJC-FYWRMAATSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3