Key Documents
8.41085
Sigma-Aldrich
Acetaldoxime
(mixture of cis and trans isomers) for synthesis
Sinônimo(s):
Acetaldoxime, Acetaldehyde oxim
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H5NO
Número CAS:
Peso molecular:
59.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352126
Número do índice EC:
203-479-6
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
13 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de autoignição
380 °C
potência
740 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
4.2-50 % (v/v)
temperatura de transição
flash point 40 °C
solubilidade
185 g/L
densidade
0.969 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+
chave InChI
FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Nota de análise
Assay isomers (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.967
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
104.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
40 °C - open cup