Key Documents
8.41003
Sigma-Aldrich
1,4-Diethylbenzene
for synthesis
Sinônimo(s):
1,4-Diethylbenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H14
Número CAS:
Peso molecular:
134.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
203-265-2
pressão de vapor
1.45 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
430 °C
Lim. expl.
0.8 % (v/v)
pb
182-184 °C/1013 hPa
pf
-43 °C
temperatura de transição
flash point 55 °C
solubilidade
24.8 mg/L
densidade
0.862 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H14/c1-3-9-5-7-10(4-2)8-6-9/h5-8H,3-4H2,1-2H3
chave InChI
DSNHSQKRULAAEI-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.860 - 0.865
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
56 °C