Documentos
772011
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asp(OtBu)-OH
98%
Sinônimo(s):
Fmoc-D-aspartic acid 4-tert-butyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H25NO6
Número CAS:
Peso molecular:
411.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Ensaio
98%
forma
powder or crystals
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white to beige
pf
146-151 °C
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
InChI
1S/C23H25NO6/c1-23(2,3)30-20(25)12-19(21(26)27)24-22(28)29-13-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,24,28)(H,26,27)/t19-/m1/s1
chave InChI
FODJWPHPWBKDON-LJQANCHMSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3