Key Documents
8.40024
Sigma-Aldrich
Methyl-D-glucopyranoside
for synthesis
Sinônimo(s):
Methyl-D-glucopyranoside, Methyl-D-glucoside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H14O6
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Código UNSPSC:
12352201
Número do índice EC:
221-581-9
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
forma
powder
potência
24000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
155-165 °C
solubilidade
600 g/L
densidade volumétrica
400 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3?,4-,5+,6-,7-/m0/s1
chave InChI
HOVAGTYPODGVJG-JXUVCOMLSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 165 °C
Melting range (upper value): ≤ 168 °C
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1