8.24510
cis-Platinum
65% Pt, for synthesis
Sinônimo(s):
cis-Platinum (65% Pt), cis-Diaminedichloroplatinum(II), cis-Dichlorodiamineplatinum(II)
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
cis-Platinum (65% Pt), for synthesis
Nível de qualidade
potência
25.8 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
270 °C (decomposition)
solubilidade
2.5 g/L
densidade
3.7 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
850 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2Cl.2H3N.Pt/h;;2*1H3;
chave InChI
JFUARQHXOQHNLK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3