Key Documents
8.22170
Sigma-Aldrich
Trichlorooctadecylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Trichlorooctadecylsilane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H37Cl3Si
Número CAS:
Peso molecular:
387.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
203-930-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
pb
223 °C/13 hPa
temperatura de transição
flash point 89 °C
densidade
0.98 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C18H37Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-22(19,20)21/h2-18H2,1H3
chave InChI
PYJJCSYBSYXGQQ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (argentometric): ≥ 96.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.978 - 0.985
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
404.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
207 °C - closed cup