289108
Chloro(dimethyl)octadecylsilane
95%
Sinônimo(s):
Dimethyloctadecylchlorosilane, Octadecyldimethylchlorosilane
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
forma
solid
pb
145-155 °C/0.005 mmHg (lit.)
pf
28-30 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C20H43ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(2,3)21/h4-20H2,1-3H3
chave InChI
GZGREZWGCWVAEE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
237.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
114 °C - Pensky-Martens closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?