Documentos Principais
40242
Sigma-Aldrich
Chloro(dodecyl)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
Sinônimo(s):
Chloro-dimethyl-dodecylsilane, Dimethyldodecylchlorosilane, Dodecyldimethylchlorosilane
About This Item
Fórmula linear:
H3C(CH2)11Si(CH3)2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
262.93
Beilstein:
5240407
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95.0% (GC)
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.445
p.e.
291-293 °C
densidade
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(2,3)15/h4-14H2,1-3H3
chave InChI
DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)