Documentos Principais
8.22161
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid
About This Item
Fórmula linear:
3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH
Número CAS:
Peso molecular:
198.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
208-486-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.0% (acidimetric)
Formulário
powder
pf
204-207 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
chave InChI
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 205 °C
Melting range (upper value): ≤ 209 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3