Documentos Principais
8.22070
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
About This Item
Fórmula linear:
4-(OH)-3-(OCH3)C6H3CH=CHCOOH
Número CAS:
Peso molecular:
194.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
208-679-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (acidimetric)
Formulário
solid
pf
169-172 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C)c1c(ccc(c1)\C=C\C(=O)O)O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
chave InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 169 °C
Melting range (upper value): ≤ 172 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3