Key Documents
8.21940
Sigma-Aldrich
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol
for synthesis
Sinônimo(s):
Ethylenediamine-N,N,N′,N′-tetra-2-propanol, EDTP, N,N,N′,N′-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
About This Item
Fórmula linear:
[CH3CH(OH)CH2]2NCH2CH2N[CH2CH(OH)CH3]2
Número CAS:
Peso molecular:
292.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
203-041-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
liquid
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
10.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pb
240 °C/13 hPa
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C14H32N2O4/c1-11(17)7-15(8-12(2)18)5-6-16(9-13(3)19)10-14(4)20/h11-14,17-20H,5-10H2,1-4H3
chave InChI
NSOXQYCFHDMMGV-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
411.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
211 °C - closed cup