Key Documents
8.21139
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
for synthesis
Sinônimo(s):
Chlorotriethylsilane, Triethylchlorosilane, Triethylsilyl chloride
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5)3SiCl
Número CAS:
Peso molecular:
150.72
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Número do índice EC:
213-615-6
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
280 °C
pb
144-145 °C/1013 hPa
temperatura de transição
flash point 30 °C
densidade
0.90 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
chave InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
86.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
30 °C