Documentos Principais
8.20881
Sigma-Aldrich
2-Nitroaniline
for synthesis
Sinônimo(s):
2-Nitroaniline, o-Nitraniline
About This Item
Fórmula linear:
2-(NO2)C6H4NH2
Número CAS:
Peso molecular:
138.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
201-855-4
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
521 °C
potência
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
pf
68-71 °C
temperatura de transição
flash point 167 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
chave InChI
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Blood
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
332.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
167.0 °C - closed cup